ω-Bromacetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR13196-100G OR13196-25G
APOSOR13196-100GEA 654 DKK
APOSOR13196-100G APOSOR13196-25G
ω-Bromacetophenon 97%
ω-Bromacetophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Smeltepunkt: 48…51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000195
CAS-nummer: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN nummer: 2645
ADR: 6.1,II