Methylcyanoacetat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13190-100G OR13190-500G
APOSOR13190-100GEA 567 DKK
APOSOR13190-100G APOSOR13190-500G
Methylcyanoacetat 99%
Methylcyanoacetat
Formel: C₄H₅NO₂
Kogepunkt: 204…207 °C
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001939
CAS-nummer: 105-34-0
EINECS: 203-288-8