4-Hydroxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13187-1KG OR13187-500G OR13187-5KG
APOSOR13187-1KGEA 349 DKK
APOSOR13187-1KG APOSOR13187-500G APOSOR13187-5KG
4-Hydroxybenzaldehyd
4-Hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₂
Kogepunkt: 191 °C/50mmHg
Smeltepunkt: 112…116 °C
Massefylde: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006939
CAS-nummer: 123-08-0
EINECS: 204-599-1