2-Amino-5-bromopyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13181-25G OR13181-5G
APOSOR13181-25GEA 230 DKK
APOSOR13181-25G APOSOR13181-5G
2-Amino-5-bromopyrazine
2-Amino-5-bromopyrazine
Formel: C₄H₄BrN₃
Smeltepunkt: 113…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00235015
CAS-nummer: 59489-71-3