3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13177-1G OR13177-250MG
APOSOR13177-1GEA 186 DKK
APOSOR13177-1G APOSOR13177-250MG
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
Formel: C₁₃H₁₆O₂
Smeltepunkt: 168…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800640
CAS-nummer: 66734-95-0