4-Brombenzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
OR13169-100G OR13169-25G OR13169-500G
APOSOR13169-100GEA 818 DKK
APOSOR13169-100G APOSOR13169-25G APOSOR13169-500G
4-Brombenzylbromid 98%
4-Brombenzylbromid
Formel: C₇H₆Br₂
Molekylvægt: 249.93 g/mol
Kogepunkt: 115…124 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 60…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000179
CAS-nummer: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01393