1-Cycloheptenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR13164-1G OR13164-250MG
APOSOR13164-1GEA 7680 DKK
APOSOR13164-1G APOSOR13164-250MG
1-Cycloheptenylboronic acid 97%
1-Cycloheptenylboronic acid
Formel: C₇H₁₃BO₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD04115655
CAS-nummer: 835882-35-4