3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13163-1G OR13163-5G OR13163-10G
APOSOR13163-1GEA 567 DKK
APOSOR13163-1G APOSOR13163-5G APOSOR13163-10G
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride
Formel: C₆H₇BClNO₂·HCl
Smeltepunkt: 278…288 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115643
CAS-nummer: 850568-45-5