3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid, 3-(3-Boronophenyl)propanoic acid
OR13162-1G OR13162-5G
APOSOR13162-1GEA 1690 DKK
APOSOR13162-1G APOSOR13162-5G
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
Smeltepunkt: 166…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115649
CAS-nummer: 693803-17-7