Thiazole-4-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13153-1G OR13153-500MG OR13153-5G
APOSOR13153-1GEA 327 DKK
APOSOR13153-1G APOSOR13153-500MG APOSOR13153-5G
Thiazole-4-carboxaldehyde
Thiazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₄H₃NOS
Smeltepunkt: 61…65 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00626896
CAS-nummer: 3364-80-5