3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13152-1G OR13152-500MG
APOSOR13152-1GEA 665 DKK
APOSOR13152-1G APOSOR13152-500MG
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Formel: C₁₅H₁₂O₃
Smeltepunkt: 114…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00736661
CAS-nummer: 77124-20-0