3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13151-1G OR13151-5G
APOSOR13151-1GEA 2520 DKK
APOSOR13151-1G APOSOR13151-5G
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Formel: C₁₁H₁₀O₄
Smeltepunkt: 196…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00168684
CAS-nummer: 14939-91-4