N-(4-Pyridyl)thiocarbamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR1315-1G
OR1315-5G
APOSOR1315-1GEA
349
DKK
APOSOR1315-1G
APOSOR1315-5G
N-(4-Pyridyl)thiocarbamid
N-(4-Pyridyl)thiocarbamid
Formel:
C₆H₇N₃S Smeltepunkt: 181…184 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00068177 CAS-nummer: 164670-44-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |