N-(4-Pyridyl)thiocarbamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1315-1G OR1315-5G
APOSOR1315-1GEA 349 DKK
APOSOR1315-1G APOSOR1315-5G
N-(4-Pyridyl)thiocarbamid
N-(4-Pyridyl)thiocarbamid
Formel: C₆H₇N₃S
Molekylvægt: 153.21 g/mol
Smeltepunkt: 181…184 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068177
CAS-nummer: 164670-44-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III