2-Brombenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Bromobenzaldehyde
OR13136-100G OR13136-25G
APOSOR13136-100GEA 186 DKK
APOSOR13136-100G APOSOR13136-25G
2-Brombenzaldehyd
2-Bromobenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO
Kogepunkt: 228…230 °C
Smeltepunkt: 16…21 °C
Massefylde: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003300
CAS-nummer: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2