Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13133-25G OR13133-5G OR13133-100G
APOSOR13133-25GEA 436 DKK
APOSOR13133-25G APOSOR13133-5G APOSOR13133-100G
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Kogepunkt: 168…170 °C/22mmHg
Smeltepunkt: 66…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007837
CAS-nummer: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4