1,3-Dibrombenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13132-100G OR13132-25G
APOSOR13132-100GEA 218 DKK
APOSOR13132-100G APOSOR13132-25G
1,3-Dibrombenzen 98%
1,3-Dibrombenzen
Formel: C₆H₄Br₂
Kogepunkt: 218…220 °C
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 1,952 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000078
CAS-nummer: 108-36-1
EINECS: 203-574-2