4-Chlor-2-methoxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13111-1G OR13111-5G
APOSOR13111-1GEA 164 DKK
APOSOR13111-1G APOSOR13111-5G
4-Chlor-2-methoxyphenylboronsyre
4-Chlor-2-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₈BClO₃
Smeltepunkt: 128…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684317
CAS-nummer: 762287-57-0