2,2'-Bithiophen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
OR1311-100G OR1311-25G OR1311-500G
APOSOR1311-100GEA 458 DKK
APOSOR1311-100G APOSOR1311-25G APOSOR1311-500G
2,2'-Bithiophen 99%
2,2'-Bithiophen
Formel: C₈H₆S₂
Kogepunkt: 260 °C
Smeltepunkt: 32…33 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005414
CAS-nummer: 492-97-7
EINECS: 207-767-2