4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
OR13109-1G OR13109-5G
APOSOR13109-1GEA 709 DKK
APOSOR13109-1G APOSOR13109-5G
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
Smeltepunkt: 146…148 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01318119
CAS-nummer: 166316-48-9