Bis(4-bromophenyl)acetylene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
OR13096-1G OR13096-25G OR13096-5G
APOSOR13096-1GEA 164 DKK
APOSOR13096-1G APOSOR13096-25G APOSOR13096-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formel: C₁₄H₈Br₂
Smeltepunkt: 183…187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00185147
CAS-nummer: 2789-89-1