4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1309-1G OR1309-5G
APOSOR1309-1GEA 183 DKK
APOSOR1309-1G APOSOR1309-5G
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈ClNO₂
Smeltepunkt: 251…254 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114817
CAS-nummer: 25519-82-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III