3-iod-4-nitroanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13079-25G OR13079-5G OR13079-1G
APOSOR13079-25GEA 1430 DKK
APOSOR13079-25G APOSOR13079-5G APOSOR13079-1G
3-iod-4-nitroanisol 98%
3-iod-4-nitroanisol
Formel: C₇H₆INO₃
Smeltepunkt: 68…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320682
CAS-nummer: 214279-40-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III