2,5-Dibrom-3-picolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13063-100G OR13063-25G
APOSOR13063-100GEA 447 DKK
APOSOR13063-100G APOSOR13063-25G
2,5-Dibrom-3-picolin
2,5-Dibrom-3-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
Smeltepunkt: 43…47 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093085
CAS-nummer: 3430-18-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III