5-Bromopicolinamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13060-1G OR13060-5G OR13060-250MG
APOSOR13060-1GEA 371 DKK
APOSOR13060-1G APOSOR13060-5G APOSOR13060-250MG
5-Bromopicolinamide 97%
5-Bromopicolinamide
Formel: C₆H₅BrN₂O
Smeltepunkt: 218…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04066715
CAS-nummer: 90145-48-5