5-Bromdipicolinsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13059-25G OR13059-5G
APOSOR13059-25GEA 371 DKK
APOSOR13059-25G APOSOR13059-5G
5-Bromdipicolinsyre 97%
5-Bromdipicolinsyre
Formel: C₆H₄BrNO₂
Smeltepunkt: 173…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234149
CAS-nummer: 30766-11-1