1-Brom-4-ethylbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13057-100G OR13057-25G OR13057-500G
APOSOR13057-100GEA 240 DKK
APOSOR13057-100G APOSOR13057-25G APOSOR13057-500G
1-Brom-4-ethylbenzen
1-Brom-4-ethylbenzen
Formel: C₈H₉Br
Kogepunkt: 203…204 °C
Massefylde: 1,341 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000111
CAS-nummer: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8