2,6-Dichlor(thiobenzamid) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Chlorthiamid
OR13055-1G OR13055-5G
APOSOR13055-1GEA 327 DKK
APOSOR13055-1G APOSOR13055-5G
2,6-Dichlor(thiobenzamid) 98%
2,6-Dichlor(thiobenzamid)
Formel: C₇H₅Cl₂NS
Molekylvægt: 206.09 g/mol
Smeltepunkt: 150…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053523
CAS-nummer: 1918-13-4