3-Iodpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13049-100G OR13049-25G
APOSOR13049-100GEA 719 DKK
APOSOR13049-100G APOSOR13049-25G
3-Iodpyridin
3-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
Smeltepunkt: 53…56 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00023553
CAS-nummer: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6