4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13043-1G OR13043-5G OR13043-25G
APOSOR13043-1GEA 164 DKK
APOSOR13043-1G APOSOR13043-5G APOSOR13043-25G
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 98%
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047383
CAS-nummer: 20737-41-1