2,3-Dichlorpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13040-100G OR13040-25G
APOSOR13040-100GEA 371 DKK
APOSOR13040-100G APOSOR13040-25G
2,3-Dichlorpyridin
2,3-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Smeltepunkt: 64…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006229
CAS-nummer: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8