4-Nitro-2,6-xylenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13035-25G OR13035-5G
APOSOR13035-25GEA 622 DKK
APOSOR13035-25G APOSOR13035-5G
4-Nitro-2,6-xylenol
4-Nitro-2,6-xylenol
Formel: C₈H₉NO₃
Smeltepunkt: 168 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007339
CAS-nummer: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9