1-Brom-4-propylbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13034-100G OR13034-250G OR13034-25G
APOSOR13034-100GEA 295 DKK
APOSOR13034-100G APOSOR13034-250G APOSOR13034-25G
1-Brom-4-propylbenzen
1-Brom-4-propylbenzen
Formel: C₉H₁₁Br
Kogepunkt: 225 °C
Massefylde: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012456
CAS-nummer: 588-93-2