Methyl-4-acetylbenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13031-100G OR13031-25G OR13031-5G
APOSOR13031-100GEA 1160 DKK
APOSOR13031-100G APOSOR13031-25G APOSOR13031-5G
Methyl-4-acetylbenzoate 98%
Methyl-4-acetylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Smeltepunkt: 92…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216474
CAS-nummer: 3609-53-8