Picolinamidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1303-1G OR1303-25G OR1303-5G
APOSOR1303-1GEA 218 DKK
APOSOR1303-1G APOSOR1303-25G APOSOR1303-5G
Picolinamidine hydrochloride
Picolinamidine hydrochloride
Formel: C₆H₈ClN₃
Smeltepunkt: 145…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052271
CAS-nummer: 51285-26-8