Homovanillinsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
OR13029-25G OR13029-5G
APOSOR13029-25GEA 915 DKK
APOSOR13029-25G APOSOR13029-5G
Homovanillinsyre 99%
Homovanillinsyre
Formel: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Smeltepunkt: 140…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004350
CAS-nummer: 306-08-1