4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Vanillylamine HCl, 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
OR13027-25G OR13027-10G
APOSOR13027-25GEA 186 DKK
APOSOR13027-25G APOSOR13027-10G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₂ClNO₂
Smeltepunkt: 219…221 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012864
CAS-nummer: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3