3-(3-Chlorphenyl)propionsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR13022-25G OR13022-5G
APOSOR13022-25GEA 387 DKK
APOSOR13022-25G APOSOR13022-5G
3-(3-Chlorphenyl)propionsyre
3-(3-Chlorphenyl)propionsyre
Formel: C₉H₉ClO₂
Smeltepunkt: 72…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310801
CAS-nummer: 21640-48-2