4-(4-Piperidyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(4-Pyridyl)piperidine, 4-(Piperidin-4-yl)pyridine
OR13006-1G OR13006-250MG OR13006-5G
APOSOR13006-1GEA 840 DKK
APOSOR13006-1G APOSOR13006-250MG APOSOR13006-5G
4-(4-Piperidyl)pyridine
4-(4-Piperidyl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Smeltepunkt: 86…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863877
CAS-nummer: 581-45-3