Cyclopentanesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12994-1G OR12994-5G OR12994-25G
APOSOR12994-1GEA 709 DKK
APOSOR12994-1G APOSOR12994-5G APOSOR12994-25G
Cyclopentanesulphonyl chloride
Cyclopentanesulphonyl chloride
Formel: C₅H₉ClO₂S
Massefylde: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117774
CAS-nummer: 26394-17-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II