2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR1299-1G OR1299-5G OR1299-25G
APOSOR1299-1GEA 164 DKK
APOSOR1299-1G APOSOR1299-5G APOSOR1299-25G
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Formel: C₇H₇Br₂NO
Molekylvægt: 280.96 g/mol
Smeltepunkt: 205…207 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02181196
CAS-nummer: 17570-98-8