Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1296-10G OR1296-1G OR1296-5G
APOSOR1296-10GEA 3900 DKK
APOSOR1296-10G APOSOR1296-1G APOSOR1296-5G
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂S₂
Smeltepunkt: 84…87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00115120
CAS-nummer: 243669-48-9