7-Chlor-2-tetralon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12937-1G OR12937-250MG
APOSOR12937-1GEA 2470 DKK
APOSOR12937-1G APOSOR12937-250MG
7-Chlor-2-tetralon
7-Chlor-2-tetralon
Formel: C₁₀H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038575
CAS-nummer: 17556-19-3