3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12931-1G OR12931-250MG OR12931-5G
APOSOR12931-1GEA 516 DKK
APOSOR12931-1G APOSOR12931-250MG APOSOR12931-5G
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₃
Smeltepunkt: 70…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320172
CAS-nummer: 16205-98-4