2-Chlorethylphenylsulfon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: [(2-Chloroethyl)sulphonyl]benzene
OR1291-100G OR1291-25G OR1291-5G
APOSOR1291-100GEA 5280 DKK
APOSOR1291-100G APOSOR1291-25G APOSOR1291-5G
2-Chlorethylphenylsulfon 98%
2-Chlorethylphenylsulfon
Formel: C₈H₉ClO₂S
Molekylvægt: 204.68 g/mol
Kogepunkt: 168…174 °C/7mmHg
Smeltepunkt: 52…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025047
CAS-nummer: 938-09-0
EINECS: 213-337-5