Benzylbromid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromtoluen
OR12905-100G OR12905-25G
APOSOR12905-100GEA 327 DKK
APOSOR12905-100G APOSOR12905-25G
Benzylbromid 99%
Benzylbromid
Formel: (C₆H₅)CH₂Br
Molekylvægt: 171.04 g/mol
Kogepunkt: 198…199 °C
Smeltepunkt: –3…–1 °C
Massefylde: 1.438 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000172
CAS-nummer: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN nummer: 1737
ADR: 6.1+8 II
Merck Index: 13,01130