3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12899-1G
OR12899-100MG
OR12899-250MG
OR12899-500MG
OR12899-2.5G
APOSOR12899-1GEA
1060
DKK
APOSOR12899-1G
APOSOR12899-100MG
APOSOR12899-250MG
APOSOR12899-500MG
APOSOR12899-2.5G
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₁H₈N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03791149 CAS-nummer: 263349-26-4 |