2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4,6-Trimethoxynitrobenzene, 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2,4,6-trimethoxybenzene
OR1288-25G OR1288-5G
APOSOR1288-25GEA 0 DKK
APOSOR1288-25G APOSOR1288-5G
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzen 98%
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzen
Formel: C₉H₁₁NO₅
Molekylvægt: 213.19 g/mol
Smeltepunkt: 149…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016992
CAS-nummer: 14227-18-0