4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12865-1G OR12865-250MG OR12865-5G
APOSOR12865-1GEA 1830 DKK
APOSOR12865-1G APOSOR12865-250MG APOSOR12865-5G
4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
Formel: C₁₇H₂₀ClN
Molekylvægt: 273.81 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01700799
CAS-nummer: 63675-71-8