3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1284-5G OR1284-1G
APOSOR1284-5GEA 1090 DKK
APOSOR1284-5G APOSOR1284-1G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₆H₆ClNO₂
Kogepunkt: 90 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052555
CAS-nummer: 31301-45-8
UN nummer: 1760
ADR: 8,III